Principaux documents
20703
Seringue Hamilton®, embout Luer
725LT, volume 250 μL, needle size (not included)
1 EA
81,50 €
81,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
81,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
81,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass body
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
without needle Luer tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80701
L de l'aiguille
, n/a
Volume
250 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 725LT (Luer tip)
Description générale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.[2]
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)