18105
3-Bromo-1,2-propanediol
technical, ≥96% (GC)
Synonyme(s) :
α-Glycerol bromohydrin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥96% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
n20/D 1.518
Point d'ébullition
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Clé InChI
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?