17272
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
Clé InChI
GWJCFAOQCNNFAM-NQLNTKRDSA-N
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves