Principaux documents
17194
Millipore
Park and Sanders Selective Supplement II
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Campylobacter selective supplement, Selective supplement for thermotolerant Campylobacter
5 VIALS
197,00 €
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 VIALS
197,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
197,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 5 vials
Couleur
white
Application(s)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Campylobacter spp.
Description générale
Park and Sanders Selective Supplement II is a specialized microbiological growth medium additive designed to enhance the selective isolation of thermotolerant Campylobacter species in clinical and non-clinical samples. The supplement is optimized for use in conjunction with base media, augmenting the growth of thermotolerant Campylobacter, while suppressing the proliferation of competing flora.
Application
Park and Sanders Selective Supplement II is an antibiotic supplement recommended for the selective isolation and enumeration of thermotolerant Campylobacter species.
Composants
Composition (per vial; sufficient for 1000 mL medium)
Cefoperazone 32 mg; Cycloheximide 100 mg
Stockage et stabilité
Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store in a cool place.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.