17191
Park and Sanders Selective Supplement I
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Campylobacter selective supplement, Selective supplementfor thermotolerant Campylobacter
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 5 vials
Couleur
white
Application(s)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Campylobacter spp.
Description générale
Application
Composants
Vancomycin 10 mg; Trimethoprim 10 mg
Stockage et stabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.