17134
CPC-Agar (Base)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Cellobiose Polymyxin Colistin Agar (Base)
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
agar, 15 g/L
beef extract, 5 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
cellobiose, 15 g/L
cresol red, 0.04 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
sodium chloride, 20 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Adéquation
selective and differential for Vibrio spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?