Principaux documents
17124
Millipore
Algae Culture Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
500 G
168,00 €
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
168,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171607
Nomenclature NACRES :
NA.74
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
ammonium chloride, 0.05 g/L
calcium chloride, 0.058 g/L
dipotassium phosphate, 0.25 g/L
ferric chloride, 0.003 g/L
magnesium sulfate, 0.513 g/L
sodium nitrate, 1 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
Adéquation
algae
Application
For the isolation and cultivation of algae from soil, water and sewage.
Notes préparatoires
Suspend 1.87 g in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Note de bas de page
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Questions
  1. Dears, is this medium used also for cyanobacteria?
    1 answer
    1. As mentioned under suitability in the PROPERTIES section of the product page, this product is listed as being suitable for use in the culture of cyanobacteria. In addition, there are two other products that are specifically formulated for the culture of these organisms. To review each option please see the links below.
      C3061, Cyano BG-11 Medium
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3061
      73818, BG11 Broth
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/73816