If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.05621
Silicate de sodium en solution
extra pure
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.0-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
>100 °C/1013 hPa
Densité
1.35 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Application
- The Study's Chemical Interaction of the Sodium Silicate Solution with Extender Pigments to Investigate High Heat Resistance Silicate Coating : cette recherche porte sur le procédé de géopolymérisation impliquant une solution de silicate de sodium et divers pigments de charge (ZnO, TiO₂, Fe₂O₃, CaCO₃, et Na₂SiF₆). Dans l'étude, les interactions chimiques sont analysées à l'aide de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), de l'analyse thermogravimétrique (TGA) et de la diffraction des rayons X (XRD). Les résultats montrent une meilleure stabilité thermique des revêtements, les rendant adaptés aux applications à haute température (Le et al., 2021).
- Preparation and properties of metakaolin-fumed-silica geopolymer modified with sodium silicate and potassium silicate activators : Cet article scientifique explore les effets des activateurs de silicate de sodium et de potassium sur les propriétés des géopolymères à base de métakaolin et de silice fumée. Grâce à une combinaison de techniques expérimentales, il offre un aperçu des propriétés structurelles et mécaniques, entraînant des améliorations significatives pour les applications dans le domaine de la construction (Jin et al., 2024).
- Unravelling the stability of solvated silicate species in sodium silicate activator solution of different silica modulus by FTIR and NMR studies and their chemical reactivity on metakaolin and fly ash geopolymerisation : cette étude évalue la stabilité et la réactivité des espèces de silicate solvatées dans des solutions de silicate de sodium à module de silice variable. En utilisant la spectroscopie FTIR et la RMN, elle permet de comprendre les mécanismes de géopolymérisation avec le métakaolin et les cendres volantes, mettant en évidence la formation de structures géopolymères stables, convenant aux matériaux de construction écoresponsables (Sharmila et al., 2024).
- Formation of Geopolymers Using Sodium Silicate Solution and Aluminum Orthophosphate : cet article scientifique analyse la formation et les propriétés structurelles des géopolymères activés par des solutions de silicate de sodium de différents modules et de l'o-phosphate d'aluminium. L'étude révèle la vitesse des réactions et l'évolution structurelle des géopolymères à l'aide de la diffraction des rayons X et des mesures de RMN, révélant leur potentiel en tant que matériaux haute performance (Partschefeld et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, Na₂O) : 7,5 % à 8,5 %
Dosage (acidimétrie, SiO₂) : 25,5 % à 28,5 %
Densité (20 °C) : 1,296 à 1,396 g/ml
Carbonates (exprimés en CO₂) : test réussi
Fe (fer) : ≤ 50 ppm
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 50 ppm
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf