16917
1,5-Dicaffeoylquinic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
(1S,3R,4R,5R)-1,3-Bis[3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyloxy]-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1,3-Dicaffeoylquinic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤10.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
Clé InChI
YDDUMTOHNYZQPO-PSEXTPKNSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3