13220
Manganese(II) chloride monohydrate
≥97.0%
Synonyme(s) :
Manganese dichloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: manganese
reagent type: catalyst
Impuretés
≤0.01% heavy metals (as Pb)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤200 mg/kg
Chaîne SMILES
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?