12600
Potassium monopersulfate triple salt
≥47% KHSO5 basis
Synonyme(s) :
Oxone®, Potassium peroxymonosulfate, ‘Caro’s acid’
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
≥4% (active oxygen)
≥47% (KHSO5)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-]
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Clé InChI
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Application
- Oxidative umpolung of alkali metal bromides
- Controlled epoxidation reactons
- Desulfurization reactions for fluorescent chemosignaling (fluorescent turn-on type signaling)
Usees:
- Oxidizing agent (oxidant)
- Terminal oxidant for for bromolactonization of alkenoic acids
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?