Documents
11648
Sigma-Aldrich
Borax Anhydrous
anhydrous, ≥98%, granular (dry)
Synonyme(s) :
Sodium tetraborate
About This Item
Formule linéaire :
Na2B4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
granular (dry)
Impuretés
≤0.005% heavy metals (as Pb)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Clé InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)