11317
Acide méthanesulfonique
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.3 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
98.0-102.0% (1 M NaOH, T)
Forme
liquid
Impuretés
≤5 ppm ethyl methansesulfonate (GC)
≤5 ppm isopropyl methanesulfonate (GC)
≤5 ppm methanesulfonyl chloride (GC)
≤5 ppm methyl methanesulfonate (GC)
Résidus d'évap.
≤0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
167 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
1.475-1.485 g/mL at 20 °C
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Traces de cations
Ta: ≤5 ppm
Adéquation
corresponds for IR spectroscopy
Chaîne SMILES
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
372.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
189 °C - closed cup