11091
Aluminum chloride hexahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 97.0-101.0%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 100 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Essai
97.0-101.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% ammonium (NH4)
≤0.5% alkali+alkaline earth metals
42.0-48.0% water (Karl Fischer)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 5%)
Solubilité
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): in accordance (USP)
Traces de cations
As: ≤4 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Adéquation
in accordance for appearance of solution
Chaîne SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges