10005
Mercury(II) amidochloride
≥95.0%, powder
Synonyme(s) :
Amidomercury(II) chloride
377,00 €
About This Item
377,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: mercury
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
N[Hg]Cl
InChI
1S/ClH.Hg.H2N/h1H;;1H2/q;+2;-1/p-1
Clé InChI
WRWRKDRWMURIBI-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)