Principaux documents
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
Synonyme(s) :
Conduct-C
30 G
82,40 €
82,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 G
82,40 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Impuretés
xylene (mixture of isomers)
Application
suspension of minute, conductive carbon particles for the production of conductivity joints
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<32.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 0 °C - closed cup