Principaux documents
09888
Supelco
2,6-Dimethyl-3,7-octadien-2-ol
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
2075633
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.452
Densité
0.855 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C\C=C\C(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5-6,8-9,11H,1,7H2,2-4H3/b8-6+
Clé InChI
UPUNGXVJBANUDH-SOFGYWHQSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter