Documents
09804
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-furyl)-D-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-furyl)propionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-3-(2-furyl)-D-alanine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO5 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc3ccco3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO5.C12H23N/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-17-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m1./s1
Clé InChI
QYEOQPFAYJEDFE-SBSPUUFOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable