Principaux documents
1.08602
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
buffer substance TRICIN
Synonyme(s) :
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, Tricine, N-Tris(hydroxymethyl)methylglycine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
227-193-6
Nomenclature NACRES :
NA.05
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
187 °C
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
buffer substance TRICIN
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.075Chloride (Cl)≤ 0.05 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C8.15
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable