09446
Manganese(III) acetylacetonate
technical, ≥95% (KT)
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione manganese(III) derivative, Manganic acetylacetonate, Mn(acac)3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥95% (KT)
Pf
159-161 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Mn/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Remplacé(e)(s) par