Principaux documents
06965
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-aminobenzoate
≥97.0% (NT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro Beilstein :
2717992
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to light beige
Pf
76-78 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7H,12H2,1-3H3
Clé InChI
YGIRNXMYJLWFLH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for preparing orthogonally protected pseudopeptide platforms
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
P.H. Rasmussen et al.
Tetrahedron Letters, 40, 3511-3511 (1999)