Principaux documents
06723
Supelco
Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2-dichloroethylene
analytical standard
Synonyme(s) :
Bisphenol C 2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.13
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
InChI
1S/C14H10Cl2O2/c15-14(16)13(9-1-5-11(17)6-2-9)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,17-18H
Clé InChI
OWEYKIWAZBBXJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable