05680
(−)-Alloaromadendrene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(−)-allo-Aromadendrene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −33±1°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.501
Point d'ébullition
265-267 °C (lit.)
Densité
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CCC2=C)C3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
ITYNGVSTWVVPIC-DHGKCCLASA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves