05360590
Genistein
primary reference standard
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
265,00 €
About This Item
265,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Conditions de stockage
under inert gas
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
Clé InChI
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable