05010
Ethyl vinyl ether
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethoxyethylene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Contient
~0.1% diethylaniline as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
Point d'ébullition
33 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F
Point d'éclair (°C)
-45 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves