04304
9-(Hydroxymethyl)-10-carbamoylacridan
analytical standard
Synonyme(s) :
9-HMCA, 9-OH-CBZ, 9-(Hydroxymethyl)-10(9H)-acridinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(N1C2=CC=CC=C2C(CO)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-13-7-3-1-5-10(13)12(9-18)11-6-2-4-8-14(11)17/h1-5,7-8,18H,6,9H2,(H2,16,19)
Clé InChI
UMRKOEWAECPINL-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable