Documents
03790
Sigma-Aldrich
L-β-Homotryptophan hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-Amino-4-(3-indolyl)butyric acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
violet
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c13-9(6-12(15)16)5-8-7-14-11-4-2-1-3-10(8)11;/h1-4,7,9,14H,5-6,13H2,(H,15,16);1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
XALSUNLRNHITKL-FVGYRXGTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)