Principaux documents
03756
Sigma-Aldrich
(S)-2-Boc-1,2,3,4-tetrahydronorharmane-3-carboxylic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.35
Beilstein:
691288
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1Cc2[nH]c3ccccc3c2C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-9-13-11(8-14(19)15(20)21)10-6-4-5-7-12(10)18-13/h4-7,14,18H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-/m0/s1
Clé InChI
FHEPEWKHTOVVAT-AWEZNQCLSA-N