Principaux documents
03591
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-D-arginine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H36N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m1/s1
Clé InChI
LKGHIEITYHYVED-AREMUKBSSA-N
Description générale
may contain ~5% (w/w) diisopropyl ether
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable