Key Documents
03585
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl monosodium salt, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-phosphatidic acid monosodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H68NaO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
Clé InChI
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable