03553
Griess′ reagent for nitrite
for microscopy
Synonyme(s) :
Griess-Ilosvays Reagent for nitrate, Lunge’s Reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Forme
liquid
Impuretés
2-naphthylamine
acetic acid
Indice de réfraction
n20/D 1.353
Densité
1.037 g/mL at 20 °C
Adéquation
suitable for microscopy
Application(s)
food and beverages
general analytical
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)