1.09023
GRIESS-ILOSVAY′S nitrite reagent
suitable for microbiology
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
2.0 (20 °C in H2O)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria spp.
Description générale
Remarque sur l'analyse
Sensitivity test: passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)