02580585
Ginkgolic acid C15:1
primary reference standard
Synonyme(s) :
6-[(8Z)-Pentadecenyl]-salicylic acid, Ginkgolic acid I
765,00 €
About This Item
765,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Fabricant/nom de marque
HWI
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
Clé InChI
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
509.9 °F - (calculated)
Point d'éclair (°C)
265.5 °C - (calculated)