02533
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
113-115 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-RHQRLBAQSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable