Principaux documents
02351
Supelco
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 1,270
Synonyme(s) :
Poly(sodium methacrylate)
250 MG
317,00 €
317,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
317,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
317,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~1100
Mp ~1250
Mw ~1270
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.15
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Application
Poly(methacrylic acid sodium salt) is used as an analytical standard in the development of nebulized amphotericin B-polymethacrylic acid nanoparticles for use as pre-exposure prophylaxis agents to deliver anti-microbial drugs to the lung and inhibition of fungal infections caused by Aspergillus species.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Nebulised amphotericin B-polymethacrylic acid nanoparticle prophylaxis prevents invasive aspergillosis
Shirkhani K, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 11(5), 1217-1226 (2015)