01095
Bis(trimethylsilyl) acetylenedicarboxylate
≥98.0%
Synonyme(s) :
Bis(trimethylsilyl) 2-butynedioate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
pb
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter