00634
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
puriss., ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Impuretés
≤0.005% SO4
≤0.05% free acid (as HCl)
Traces de cations
Fe: ≤20 mg/kg
Chaîne SMILES
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable