00442
4-Aminoazobenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
4-Phenylazoaniline
146,00 €
About This Item
146,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pb
>360 °C (lit.)
Pf
123-126 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N/c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2/b15-14+
Clé InChI
QPQKUYVSJWQSDY-CCEZHUSRSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aminoazobenzenes (AABs) are a class of compounds containing the azo group, which renders them colored. They have been used as dyes for fabrics, polishes, and food. 4-dimethylaminoazobenzene (DMAB), was used to color margarine.
Application
The 4-Aminoazobenzene CRM can also be used as given below:
- To study the spectral characteristics of 1-(2,4-diamino phenylazo) naphthalene and 4-aminoazobenzene by tautomerization and inclusion complexation
- To study the inclusion complexes of ß-cyclodextrin (ß-CD) with 4-hydroxyazobenzene and 4-aminoazobenzene
- In the detection of 4-aminoazobenzene using copper nanoclusters prepared using ascorbic acid
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)