479624
4-(Phenylazo)benzoic acid
98%
Synonyme(s) :
4-(2-Phenyldiazenyl)benzoic acid, 4-Carboxyazobenzene, Azobenzene-4-carboxylic acid, Azoic acid, p-Phenylazobenzoic acid
36,80 €
About This Item
36,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
247-250 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-13(17)10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,17)/b15-14+
Clé InChI
CSPTZWQFHBVOLO-CCEZHUSRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable