Principaux documents
00043
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-O-benzyl-Nα-methyl-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H27NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.45
Beilstein:
2913415
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystalline
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CN([C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H27NO5/c1-22(2,3)28-21(26)23(4)19(20(24)25)14-16-10-12-18(13-11-16)27-15-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,24,25)/t19-/m0/s1
Clé InChI
FSNRGORPOYPIJC-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable