30-4890
Chlorure de 2,3,5-triphénytétrazolium
JIS special grade, 98.0-102.0%
Synonyme(s) :
Rouge de tétrazolium, TPTZ, TTZ
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
98.0-102.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable