28-5900
Acide sulfurique
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 146 °C)
Description
Nominally 95-98% H2SO4
Essai
≥95.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
pH
1.2 (5 g/L)
pb
~290 °C (lit.)
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable