28-4040
Salicylate de sodium
SAJ special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoate de sodium, Acide 2-hydroxybenzoïque sodium salt, Acide salicylique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 25 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
6.85 (26.3 °C)
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup