28-2930
Sodium dithionite
CP
Synonyme(s) :
Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable