24-6170
1,2-propanediol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Propylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique