24-4335
Chlorure de potassium solution
3.3 M
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
3.3 M
pH
5.0-7.0 (20 °C)
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable