24-4170
Potassium bromate
JIS special grade, ≥99.8%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.8%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges