Principaux documents
24-0569
Sigma-Aldrich
Huile minérale
JIS special grade
Synonyme(s) :
Mineral oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité:
JIS special grade
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Clé InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Akira Endo et al.
Plant physiology, 147(4), 1984-1993 (2008-06-14)
The regulation of abscisic acid (ABA) biosynthesis is essential for plant responses to drought stress. In this study, we examined the tissue-specific localization of ABA biosynthetic enzymes in turgid and dehydrated Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) plants using specific antibodies against 9-cis-epoxycarotenoid