24-0410
Paraffin wax
SAJ first grade, mp 58-60 °C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
58-60 °C
Clé InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup