21-1260
Nickel(II) nitrate hexahydrate
SAJ special grade, ≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.0%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Disponibilité
available only in Japan
Pf
56 °C (lit.)
Densité
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Clé InChI
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)